Hlavní dokumenty
486884
Sigma-Aldrich
Methan-d2-ol
98 atom % D
Synonyma:
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2 alcohol
About This Item
Lineární vzorec:
CD2HOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
34.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.840 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.00 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)