Hlavní dokumenty
900910
L-Valine-13C,d5 (2,3,4,4,4-d5, pro-S-methyl-13C)
≥97 atom % 13C, ≥90 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC4D5H6NO2
Molekulová hmotnost:
123.17
UNSPSC Code:
12352209
isotopic purity
≥97 atom % 13C
≥90 atom % D
assay
≥95% (CP)
form
solid
optical purity
≥98% (at α-carbon)
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mass shift
M+6
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)