Hlavní dokumenty
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
9-Octadecenoic acid-d
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18DH33O2
Molekulová hmotnost:
283.47
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
isotopic purity
≥97 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+1
SMILES string
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3