Merck
616133
Oleic acid-9,10-d2
≥96 atom % D, ≥95% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7CD=CD(CH2)7CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.47
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥96 atom % D
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
≥96 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
solid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]\C(CCCCCCCC)=C(/[2H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9D,10D
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-FGFBQCSHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)