Hlavní dokumenty
84032
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
About This Item
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Název produktu
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
Quality Level
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium
reagent type: catalyst
concentration
5% Ru
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)