Přeskočit na
907871
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru, powder
Synonyma:
Ru/C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 520,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ru
Molekulová hmotnost:
101.07
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
3 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ruthenium on carbon, Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
form
powder
contains
~60% water
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
908045908142282766
description
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
description
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
description
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
description
97%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
matrix
activated carbon support
matrix
activated carbon support
matrix
alumina support
matrix
-
weight
Unit weight excludes weight of water
weight
Unit weight excludes weight of water
weight
Unit weight excludes weight of water
weight
-
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
-
contains
~60% water
contains
~50% water
contains
<3% water
contains
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium on carbon
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)