Hlavní dokumenty
802492
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyma:
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC3H6O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.08
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
SMILES string
OCC(O1)CO[13C]1=O
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4