Hlavní dokumenty
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
Synonyma:
Pyrazine-2-thiol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97% (HPLC)
form
solid
mp
207-213 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI key
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)