Hlavní dokumenty
734764
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-thiol
95%
Synonyma:
5-Chloro-2-mercaptopyridine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4ClNS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
187-192 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
FNXPASNYGUMVGZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)