Hlavní dokumenty
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonyma:
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
250-260 °C
functional group
nitrile
SMILES string
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)