Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 130,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 090,00 Kč |
O této položce
1 130,00 Kč
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
mp
127-130 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description 98% | description 99% | description ≥99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 127-130 °C (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 16-20 °C (lit.) | mp 41-43 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptopyridine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?