775355
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Synonyma:
Methyl alcohol-17O
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
80 atom % 17O
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)