Hlavní dokumenty
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Synonyma:
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Lineární vzorec:
13CH3OD
Molekulová hmotnost:
34.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Quality Level
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.840 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
Inchi Key
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)