Key Documents
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
Synonyma:
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H38O19
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
678.59
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
75-78 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c