Key Documents
775665
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H20O10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
348.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
bp
107-110 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1
InChI key
IEOLRPPTIGNUNP-RRYROLNDSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c