Key Documents
772321
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L-fucopyranose
95%
Synonyma:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H20O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
332.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
90-95 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1
InChI key
QZQMGQQOGJIDKJ-CSHNMWLISA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c