Hlavní dokumenty
76830
Sigma-Aldrich
3,3,6,9,9-Pentamethyl-2,10-diazabicyclo[4.4.0]dec-1-ene
≥96.0% (GC)
Synonyma:
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,2,4a,7,7-pentamethylnaphthyridine, PMDBD
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H24N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.34
Beilstein/REAXYS Number:
779556
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
density
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI key
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Amidine base with exceptional properties
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
A. Eschenmoser et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 91, 670-670 (1979)
P.H. Boyle et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 239-239 (1992)
S.E. Denmark
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3144-3144 (1981)