Hlavní dokumenty
790737
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-disulfonimide
97%
Synonyma:
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H13NO4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
395.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
255-260 °C
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
InChI key
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.