Hlavní dokumenty
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Související kategorie
Application
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
Packaging
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • Control DNA (pUC-CAT)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)