Přejít k obsahu
750883
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Synonyma:
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548
density
1.434 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
InChI key
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.9 °F
flash_point_c
95.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)