Hlavní dokumenty
764094
Sigma-Aldrich
1,8-Dibromonaphthalene
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H6Br2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder or crystals
mp
105-110 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc2cccc(Br)c12
InChI
1S/C10H6Br2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI key
DLXBGTIGAIESIG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)