Přejít k obsahu
279919
2,7-Dimethylnaphthalene
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-477-1
Beilstein/REAXYS Number:
1852737
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
263 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccc(C)cc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
The atmospheric oxidation mechanism of 2,7-dimethylnaphthalene initiated by OH radical was investigated. Adsorption of 2,7-dimethylnaphthalene isomers dissolved in supercritical carbon dioxide on NaY-type zeolite was also studied.
Application
2,7-Dimethylnaphthalene was used in the preparation of 2,7-bisbromomethylnapthalene via bromination with N-bromosuccinimide.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)