762350
Potassium trifluoromethanesulfonimide
≥95%
Synonyma:
Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2F6KNO4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
mp
198-203 °C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI key
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Potassium trifluoromethanesulfonimide is a Lewis acid used to enhance the low-temperature radical polymerization of N, N-dimethylacrylamide to synthesize poly(N,N-dimethylacrylamide).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?