Hlavní dokumenty
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Synonyma:
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
Vybrat velikost
1 MG
2 590,00 Kč
5 MG
10 400,00 Kč
2 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 MG
2 590,00 Kč
5 MG
10 400,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H33N3O8
Molekulová hmotnost:
587.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
2 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Quality Level
assay
95% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
Application
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Sortimentní položky
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.