Merck
762342
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine
95%, solid
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylene))tris(1H-1,2,3-triazole-4,1-diyl))tris(propan-1-ol), THPTA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H30N10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
434.50
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
sustainability
Sustainability features
mp
331-336 °C (decomposition)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCCN1N=NC(CN(CC2=CN(CCCO)N=N2)CC3=CN(CCCO)N=N3)=C1
InChI
1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2
InChI key
VAKXPQHQQNOUEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This productaligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine is a water-soluble copper(I) stabilizing ligand mainly used in copper(I)-catalyzed alkyne-azide cycloaddition (CuAAC) reactions.
Effective ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloadditions (CuAAC).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)