M50850
2-Methylimidazole
99%
Synonyma:
2-Methylglyoxaline
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
<1 mmHg ( 0 °C)
Quality Level
assay
99%
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
- A coordination regulator to fabricate 2D metal-organic framework-5 (MOF-5) nanosheet, which is used as an efficient catalyst for Knoevenagel condensation reaction.
- An alkaline inducer in the synthesis of amorphous FeCoNi ternary hydroxide nanosheets applicable as an active electrocatalyst for oxygen evolution reaction.
- A solvent system in combination with water to synthesize zeolitic imidazolate frameworks-8 (ZIF-8) membrane for the potential application in gas separation.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.