Hlavní dokumenty
759198
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-1-piperidinylphenylphosphine
95%
Synonyma:
2-(Di-1-adamantylphosphino)phenylpiperidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H44NP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
461.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
225-230 °C
functional group
phosphine
SMILES string
[H][C@]1(C[C@](C2)([H])C3)C[C@]3([H])C[C@]2([P@@](C4=CC=CC=C4N5CCCCC5)[C@@]67C[C@@](C8)([H])C[C@@](C[C@@]8([H])C7)([H])C6)C1
InChI
1S/C31H44NP/c1-4-8-32(9-5-1)28-6-2-3-7-29(28)33(30-16-22-10-23(17-30)12-24(11-22)18-30)31-19-25-13-26(20-31)15-27(14-25)21-31/h2-3,6-7,22-27H,1,4-5,8-21H2/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,30-,31-
InChI key
FPQYIRBFZLNVLL-OSESXBJYSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
Související obsah
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.