Hlavní dokumenty
751413
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine
98%
Synonyma:
2-(Di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline, 2-(Di-1-adamantylphosphino)dimethylaminobenzene, 2-[Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphino]-N,N-dimethylbenzeneamine, Me-Dalphos
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H40NP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
421.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
237-242 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CN(C)c1ccccc1P([C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-
InChI key
MILNYLCUWRWYBI-XMCXLQRDSA-N
Související kategorie
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
Související obsah
Stradiotto group focuses on electronically rich ligands for late metal catalysis, including Pd and Au chemistry applications.