Hlavní dokumenty
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Synonyma:
1-Piperidinesulfonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10ClNO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494
density
1.308 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI key
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)