Hlavní dokumenty
74272
Sigma-Aldrich
cis-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyma:
cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H23NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-4-9(5-7-10)8-11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+
InChI key
IHXBNSUFUFFBRL-AOOOYVTPSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)