Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 660,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 130,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 410,00 Kč |
O této položce
1 660,00 Kč
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.07 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC), 97.5-102.2% (wt., NT) | assay ≥97.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp −17-−13 °C (lit.) | mp −17-−13 °C (lit.) | mp -15 °C | mp 46-48 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.625 (lit.) | refractive index n20/D 1.625 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form - | form liquid | form solid |
| density 1.093 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.093 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/cm3 at 25 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
91-22-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?