Key Documents
740624
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxypropyl)-2-nitroimidazole
97%
Synonyma:
1-(Oxiranylmethyl)-2-nitro-1H-imidazole, 1-Oxiranylmethyl-2-nitroimidazole, 2-Nitro-1-(oxiranylmethyl)-1H-imidazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
50-55 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1nccn1CC2CO2
InChI
1S/C6H7N3O3/c10-9(11)6-7-1-2-8(6)3-5-4-12-5/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
SYFMSLVOHQZYEB-UHFFFAOYSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c