Hlavní dokumenty
Z288993
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga
feature
needle bevel tip
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 7758-01
needle L
51 mm (2 in.)
volume
2.5-100 μL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)