Hlavní dokumenty
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
Synonyma:
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H16N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
mp
63-72 °C
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)