Hlavní dokumenty
734845
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Lineární vzorec:
C4H2N2NH2CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
209-214 °C
SMILES string
Nc1ncc(cn1)C=O
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
InChI key
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)