Key Documents
776939
Sigma-Aldrich
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
96%
Synonyma:
5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Amino-2-picolinic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
218-223 °C
SMILES string
Nc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Inchi Key
WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c