Hlavní dokumenty
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Synonyma:
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
Beilstein/REAXYS Number:
128569
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥96.5% (HPLC)
97%
form
solid
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)