Hlavní dokumenty
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H18N2O2
Molekulová hmotnost:
186.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
refractive index
n/D 1.4691
density
1.0234 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI key
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)