Key Documents
731595
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid pinacol ester
Synonyma:
2-(5,6-Dihydro-4H-pyran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H19BO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
density
1.014 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
InChI key
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
216.0 °F
flash_point_c
102.2 °C