Hlavní dokumenty
665347
Sigma-Aldrich
(S,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-(1-phenylethyl)amine
96%
Synonyma:
(+)-N-(1(R1-Phenylethyl)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine,.(11b,S)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H25NO2P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
438.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
213-220 °C
SMILES string
C[C@@H](NP1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45)c6ccccc6
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-19(20-9-3-2-4-10-20)29-32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-19,29H,1H3/t19-/m1/s1
InChI key
OXUOPBPAVLQNGC-LJQANCHMSA-N
Legal Information
Sold under license from DSM for research purposes only.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)