Key Documents
650277
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester
Synonyma:
2-(1-Cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H21BO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI key
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.0 °F
flash_point_c
103.9 °C