Hlavní dokumenty
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417
density
1.344 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
InChI key
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
91.9 °F
flash_point_c
33.3 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)