A76958
Aminopyrazine
98%
Synonyma:
Pyrazinamine
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
crystals
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cnccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H2,5,7)
InChI key
XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c