Hlavní dokumenty
729035
Sigma-Aldrich
Pyrene-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
Benzo[def]phenanthrene-13C16
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C16H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
145-148 °C (lit.)
mass shift
M+16
SMILES string
[13cH]1[13cH][13c]2[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13c]4[13cH][13cH][13c]([13cH]1)[13c]2[13c]34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-BZDICNBSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)