703125
Phenanthrene-13C14
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
powder
mol wt
191.99 by atom % calculation
mp
98-100 °C
mass shift
M+14
SMILES string
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-FIJHWJEJSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)