600091
Pyrene-4,5,9,10-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
145-148 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
c1cc2[13cH][13cH]c3cccc4[13cH][13cH]c(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-HZKSPUCSSA-N