Key Documents
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H11IN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.08
Beilstein/REAXYS Number:
9511928
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (HPLC)
98%
form
crystals
impurities
<1.0% water
SMILES string
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c