Key Documents
8.00830
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for synthesis
Synonyma:
Acrylamide, Prop-2-enamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
71.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-173-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
424 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
2040 g/L
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)