Key Documents
725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC5H14N4O2 · 2H2O
Molekulová hmotnost:
211.22
UNSPSC Code:
12352209
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥95% (CP)
form
powder
mass shift
M+1
SMILES string
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c