Hlavní dokumenty
725455
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) triphenylacetate dimer
as complex with dichloromethane
Synonyma:
Rh2(TPA)4, Rh2(triphenylacetate)4, Rhodiumtriphenylacetate, Tetrakis(triphenylacetato)dirhodium(II)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C80H60O8Rh2 · CH2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1440.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
260-263 °C
SMILES string
ClCCl.O=C(O[Rh](OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Rh](OC(=O)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)C(c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C20H16O2.CH2Cl2.2Rh/c4*21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1-3;;/h4*1-15H,(H,21,22);1H2;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
SRAMLXDHXNCYQM-UHFFFAOYSA-J
Application
Catalyst for:
  • Amination of allene carbamates
  • Allene aziridination to stereoselectively prepare cyclic cabamates
  • C-H bond nitrene insertion
  • Enantioselective cyclopropanation
  • Preparation of cyclic oxonium ylides
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)